Learn More
Bromhydrate de fénotérol, LoGiCal
Code produit 30461069
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461069 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461069 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3074.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenoterol Hydrobromide
CAS 1944-12-3
Noms d’analytes ou de composants Fenoterol Hydrobromide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H21 N O4 . Br H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Fenoterol hydrobromide, (1RS)-1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[[(1RS)-2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethanol hydrobromide, 1,3-Benzenediol, 5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]-, hydrobromide (1:1), 1,3-Benzenediol, 5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]-, hydrobromide (9CI), Benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy-α-[[(p-hydroxy-α-methylphenethyl)amino]methyl]-, hydrobromide (8CI), 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[2-(3-p-hydroxyphenyl)propylamino]ethanol hydrobromide, 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(β-3',5'-dihydroxyphenyl-β-hydroxy)ethylaminopropane hydrobromide, 3,5-Dihydroxy-α-[(p-hydroxy-α-methylphenethyl)amino]methylbenzyl alcohol hydrobromide, 3,5-Dihydroxy-α-[[(p-hydroxy-α-methylphenethyl)amino]methyl]benzyl alc. monohydrobromide, Airum, Berotec, Dosberotec, Fenoterol bromide, Fenoterol hydrobromide, Partusisten, Phenoterol hydrobromide, Th 1165a, 1,3-Benzenediol, 5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]-, hydrobromide, (R*,R*)-(±)-, 1,3-Benzenediol, 5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]-, hydrobromide, (R*,R*)-
Formule InChI InChI=1S/C17H21NO4.BrH/c1-11(6-12-2-4-14(19)5-3-12)18-10-17(22)13-7-15(20)9-16(21)8-13;/h2-5,7-9,11,17-22H,6,10H2,1H3;1H/t11-,17+;/m1./s1
Type de solution Neat
SMILES Br.C[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC[C@H](O)c2cc(O)cc(O)c2
Nom IUPAC 5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(2R)-1-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]amino]éthyl]benzène-1,3-diol;bromhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 384.26
Quantité 5 mg
Poids de la formule 383.0732 g/mol