Learn More
Fenpropathrine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325440 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325440 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC13530000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Fenpropathrin
CAS 39515-41-8
Noms d’analytes ou de composants (±)-Fenpropathrin
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C22 H23 N O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (±)-Fenpropathrin, 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Danimen, Danitol, Danitol 10EC, Danitol 2.4EC, Danitol Fiori, Fenpropanate, Fenpropathrin, Kilumal, Meiothrin, Meothrin, Miothrin, Rody, S 3206, SD 41706, Smash, Tame, WL 41706, XE 938, α-Cyano-3-phenoxybenzyl 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylate
Formule InChI InChI=1S/C22H23NO3/c1-21(2)19(22(21,3)4)20(24)26-18(14-23)15-9-8-12-17(13-15)25-16-10-6-5-7-11-16/h5-13,18-19H,1-4H3
SMILES CC1(C)C(C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C
Nom IUPAC [cyno-(3-phénoxyphényl)méthyl] 2,2,3,3-tétraméthylcyclopropane-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 349.42
Quantité 100 mg
Poids de la formule 349,1678 g/mol