Learn More
Fensulfothion 1000 μg/mL dans le toluène, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325299 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325299 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13570000TO1000
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fensulfothion
CAS 115-90-2
Noms d’analytes ou de composants Fensulfothion
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C11 H17 O4 P S2
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylsulfinyl)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylsulfinyl)phenyl] ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylsulfinyl)-, O-ester with O,O-di-Et phosphorothioate (6CI), Agricur, B 25141, BAY 25141, Chemagro 25141, DMSP, Daconit, Dasanit, ENT 24,945, Fensulfothion, O,O-Diethyl O-(4-methylsulfinylphenyl) monothiophosphate, O,O-Diethyl O-[4-(methylsulfinyl)phenyl] phosphorothioate, O,O-Diethyl O-[p-(methylsulfinyl)phenyl] phosphorothioate, S 767, Terracur P, VUAgt 108, VUAgt 96
Formule InChI InChI=1S/C11H17O4PS2/c1-4-13-16(17,14-5-2)15-10-6-8-11(9-7-10)18(3)12/h6-9H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)C
Nom IUPAC dietoxi-(4-metilsulfinilfenoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Toluène
Poids moléculaire (g/mol) 308.35
Quantité 1 mL
Poids de la formule 308,0306 g/mol