Learn More
Fenthion 1000 μg/mL dans le toluène, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319932 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319932 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13580000TO1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenthion
CAS 55-38-9
Noms d’analytes ou de composants Fenthion
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C10 H15 O3 P S2
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Fenthion
Formule InChI InChI=1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
Nom IUPAC dimetoxi-(3-metil-4-metilsulfanilfenoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Toluène
Poids moléculaire (g/mol) 278.33
Quantité 1 mL
Poids de la formule 278,02 g/mol