Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenthion-sulfone |
| CAS | 3761-42-0 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 8144183 |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 76°C to 81°C |
| Synonyme | O,O-Dimethyl O-(4-(methylsulfonyl)-m-tolyl) phosphorothioate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 310.33 g/mol |
| Quantité | 10 mg |
| Qualité | Acaricides et insecticides |