Learn More
Fenthion-sulfoxyde 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenthion-sulfoxide |
| CAS | 3761-41-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Fenthion-sulfoxide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H15 O4 P S2 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3 |
| SMILES | COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C |
| Nom IUPAC | dimetoxi-(3-metil-4-metilsulfinilfenoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano |
| Afficher plus |