Learn More
Fenthion-sulfoxyde 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316424 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316424 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13586500AC1000
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenthion-sulfoxide
CAS 3761-41-9
Noms d’analytes ou de composants Fenthion-sulfoxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H15 O4 P S2
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C
Nom IUPAC dimetoxi-(3-metil-4-metilsulfinilfenoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Acétone
Poids moléculaire (g/mol) 294.33
Quantité 1 mL
Poids de la formule 294,0149 g/mol