Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenthion-sulfoxide |
| CAS | 3761-41-9 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 2136026 |
| Point de fusion | 55°C to 61°C |
| Synonyme | Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl O-[3-Methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl] Ester |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294.33 g/mol |
| Quantité | 10 mg |
| Qualité | Acaricides et insecticides |