Learn More
Nitrate de fenticonazole, Mikromol™
Code produit 17940916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17940916 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17940916 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1216.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
nitrate de fenticazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenticonazole nitrate
CAS 73151-29-8
Noms d’analytes ou de composants Fenticonazole nitrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H20 Cl2 N2 O S . H N O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Fenticonazole nitrate, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfanyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazole nitrate, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylthio)phenyl]methoxy]ethyl]-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylthio)phenyl]methoxy]ethyl]-, mononitrate (9CI), Falvin, Feniconazole nitrate, Fentiderm, REC 15-1476
Formule InChI InChI=1S/C24H20Cl2N2OS.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)29-16-18-6-9-21(10-7-18)30-20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(Sc4ccccc4)cc3)c(Cl)c1
Nom IUPAC 1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(4-fenilsulfanilfenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico
Poids moléculaire (g/mol) 518.41
Quantité 250 mg
Poids de la formule 517,063 g/mol