Learn More
Nitrate de fenticonazole, Thermo Scientific™
Code produit 17505555 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17505555 250 mg 250mg
17595545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17505555 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468792500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 73151-29-8
Formule moléculaire C24H21Cl2N3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 518.41
Numéro MDL 00941391
Clé InChI FJNRUWDGCVDXLU-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 1-[2-(2,4-dichlorophényl)-2-{[4-(phénylsulfanyl)phényl]méthoxy}éthyl]-1H-imidazole ; acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2)C(Cl)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Fenticonazole nitrate
Conditionnement Flacon en verre
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre cristalline
Couleur Blanc
Point de fusion 133°C to 137°C
Merck Index 13-4033