Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ SPT-3350, 0,8 mm
Code produit. 11908169
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,60 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
6,4 mm
Diamètre (métrique) externe:
3,20 mm
4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8,0 mm
Conditionnement:
1 pièce
15m
Code produit. 11908169
Marque: Saint Gobain Life Sciences 9570201
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. Tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ SPT-3350, 0,8 mm, avec une surface interne ultra-lisse et une surface réduite pour des caractéristiques de débit améliorées.
  • L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
  • Un minimum de substances extractibles contribue à maintenir l’intégrité des liquides
  • Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
  • Inventaire complet des tailles standard disponibles, y compris les tailles métriques
Spécification
Certifications/Conformité FDA (21 CFR par. 177.2600), NSF 51, 3-A
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,06 in
Diamètre (métrique) interne 1,60 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,13 in
Diamètre (métrique) externe 3,20 mm
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 1/32 in.
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
Allongement 770 %
À utiliser avec (application) Pour les applications sensibles
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Dureté 50 (Shore A)
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Type de produit Tubing