Learn More
Masterflex™ Tubulure FEP
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
8,0 mm
Épaisseur (métrique):
0,4 mm
0,8 mm
Conditionnement:
7.50m
Description
- Applications : Applications de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles exigeantes.
- Idéale pour le transfert de matériaux haute température ou hautement corrosifs.
- Adaptée aux applications de haute pureté.
- Chimiquement inerte.
- Non toxique.
- Résistante à la chaleur.
- Faible coefficient de friction.
- Ne se détériore pas dans le temps.
- Résistante, mais flexible, même à basse température
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Pharmacopée européenne ; sans DEHP ; NSF-51 ; ADCF ; FDA ; sans phtalate ; USP ; 3A ; NSF-61 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 1,6 mm |
| Matériau | FEP |
| Diamètre (métrique) externe | 3,2 mm |
| Longueur totale (métrique) | 7,6 m |
| Épaisseur (métrique) | 0,8 mm |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -270°C |
| Méthode de stérilisation | Autoclave, ETO, ou chaleur sèche |
| Couleur | Translucide |
| Afficher plus |