Learn More
Thermo Scientific™ AarI (2 U/μl)
Code produit. 10282880 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
125 U
25 U
Conditionnement:
25 unités
Code produit. 10282880
Marque: Thermo Scientific™ ER1582
Edge
Coupez aux sites CACCTGC(4/8)^ avec l’enzyme de restriction AarI, qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans son propre tampon unique (+oligo).
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...C A C C T G C (N)4▵...3'
3'...G T G G A C G (N)8▵...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • [Tampon Aarl 1X] + oligonucléotide :
  • [Propane Bis-Tris-HCl 10 mM (pH 6,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, KCl 100 mM, BSA 0,1 mg/ml] + 0,5 μM d’oligonucléotide (voir remarque)
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • AarI est fournie sous la forme suivante :
  • Phosphate de potassium 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, EDTA 1 mM, DTT 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
  • Après une digestion en excès de 10 fois avec Aarl, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • Dcm : ne se chevauche jamais — aucun effet
  • CpG : possibilité de chevauchement ; clivage affecté
  • EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • EcoBI : possibilité de chevauchement — effet non déterminé
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Au moins 5 unités de l’enzyme sont nécessaires pour une digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Remarque :
Au moins deux copies de la séquence de reconnaissance de l’AarI sont nécessaires pour le clivage. L’ajout de 0,5 μM d’oligonucléotide avec la séquence de reconnaissance AarI dans le mélange de réaction améliore significativement le clivage des ADN, en particulier ceux disposant d’un seul site AarI. Il est cependant difficile d’obtenir un clivage complet de certains substrats avec l’AarI. Une digestion en excès de 10 fois avec AarI peut induire une activité Star. L’AarI peut rester associée à l’ADN clivé. Cela peut provoquer un décalage de la bande d’ADN pendant l’électrophorèse. Pour éviter de voir des bandes d’ADN atypiques, utilisez le colorant de charge d’ADN 6X et une solution SDS pour la préparation des échantillons, ou chauffez l’ADN digéré en présence de SDS avant l’électrophorèse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 U / μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes AarI
Tampon compatible Tampon unique (tampon 10X AARI)
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 125 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel