Learn More
Thermo Scientific™ Bsp1407I (BsrGI) (10 U/μL)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1500 U
300 unités
Conditionnement:
1500 unités
300 unités
Description
Thermo Scientific™ Bsp1407I est disponible sous forme d’enzyme FastDigest utilisée pour la digestion rapide de l’ADN.
5'...T▵G T A C A...3'
3'...A C A T G▵T...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
- Tampon Tango™ 1X : Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), Mg-acétate 10 mM, acétate 66 mM et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
- Bsp1407I est fournie sous la forme suivante :Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
- Après une digestion avec Bsp1407I en excès de 50X, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
- Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- Dcm : ne se chevauche jamais — aucun effet
- CpG : ne se chevauche jamais — aucun effet
- EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- EcoBI : ne se chevauche jamais — aucun effet
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
- Au moins 10 unités de l’enzyme sont nécessaires pour une digestion complète d’1μg d’ADN lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
- Extrémités compatibles : Acc65I, BshNI, Pfl23II, TatI
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Sensibilité à la méthylation | Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG |
| Enzymes | Bsp1407I (BsrGI) |
| Tampon compatible | Tampon 10X Tango |
| Sensible à l’inactivation thermique | Oui |
| Température de réaction optimale | 37°C |
| Enzymes de restriction de type IIS | Non |
| Quantité | 1500 U |
| Type de produit | Enzyme de restriction |
| Catégorie de recherche | Clonage traditionnel |