Learn More
Thermo Scientific™ BstXI (10 U/μL)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...C C A N N N N N▵N T G G...3'
3'...G G T N▵N N N N N A C C...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
- Tampon O b1X : Tris-HCl 50 mM (pH 7,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, NaCl 100 mM et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 55°C
Tampon de stockage :
- BstXI est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 25°C), KCl 50 mM, DTT 1 mM, EDTA 0,1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
- Après une digestion en excès de 50 fois avec BstXI, environ 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
- Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- Dcm : possibilité de chevauchement ; clivage affecté
- CpG : ne se chevauche jamais — aucun effet
- EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- EcoBI : ne se chevauche jamais — aucun effet
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
- Au moins 5 unités de l’enzyme sont nécessaires pour la digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Remarque :
L’incubation à 37°C se traduit par une activité de 50%. Une digestion en excès de 15 fois avec BstXI peut induire une activité Star. Le clivage BstXI est affecté par le chevauchement avec la méthylation dcm. Pour éviter la méthylation dcm, utilisez une souche dam-, dcm telle que GM2163 (#M0099).
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Sensibilité à la méthylation | Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation CpG |
| Enzymes | BstXI |
| Tampon compatible | Tampon 10X O |
| Sensible à l’inactivation thermique | Oui |
| Température de réaction optimale | 55°C |
| Enzymes de restriction de type IIS | Non |
| Quantité | 500 U |
| Type de produit | Enzyme de restriction |
| Catégorie de recherche | Clonage traditionnel |