Learn More
Thermo Scientific™ CpG Methyltransferase (M.SssI)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’enzyme méthyle la position C5 sur la fraction de base de tous les nucléotides cytosines contenus dans l’ADN double brin non méthylé ou hémi-méthylé dans un contexte 5’-CpG-3’.
M.SssI est spécialement formulée pour accélérer la durée sans réduire l’efficacité de la réaction. L’enzyme complète la modification de tous les CpG en 15 minutes à 37°C. En outre, l’enzyme a été spécifiquement validée pour une utilisation avec l’ADN génomique ; le substrat primaire dans les études épigénétiques.
M.SssI est fournie avec un tampon de réaction 10X optimisé et de la S-adénosylméthionine (SAM) 50X comme cofacteur.
Points clés
- Efficacité élevée : méthylation in vitro complète de tous les CpG dans l’ADN non méthylé et hémi-méthylé
- Rapide : réaction terminée en 15 minutes à 37°C.
- Stable : à -20°C pendant 2 ans
Spécification
Spécification
| Enzymes | Méthyltransférase |
| Tampon compatible | Tampon de réaction 10X |
| Quantité | 25 μl |
| Type de produit | CpG méthyltransférase |