Learn More
Thermo Scientific™ Biotin DecaLabel DNA Labeling Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit DecaLabel de marquage de l’ADN à la biotine est un système avancé permettant la synthèse efficace des sondes d’ADN marquées à la biotine, basé sur une méthode de multi-amorçage au hasard améliorée, élaborée par Feinberg et Vogelstein. La principale amélioration par rapport aux kits classiques de multi-amorçage aléatoire concerne l’utilisation d’amorces décamères aléatoires à la place d’amorces hexamères pour garantir une hybridation plus efficace à l’ADN à 37°C. Le kit inclut également un fragment Klenow (exo-). Cette enzyme produite par manipulation génétique ne présente aucune activité exonucléase décelable. L’enzyme ne dégrade pas la sonde marquée au cours de la réaction et permet de nombreux marquages à partir de petites quantités de matrice d’ADN. Vous pouvez marquer uniformément n’importe quelle longueur de fragments d’ADN.
L’ADN marqué à la biotine est détecté à l’aide du kit de détection chromogénique à la biotine ou des systèmes classiques de détection à la biotine-avidine ou à la biotine-streptavidine.
- Marquage non radioactif de l’ADN
- Amorçage efficace des réactions de marquage avec des décamères aléatoires
- Rendements élevés avec le fragment Klenow, (exo-) : pas de dégradation d’une sonde marquée pendant la réaction
Recommandées dans les cas suivants :
Génération de sondes d’ADN marquées à la biotine pour une variété d’expériences d’hybridation non radioactives, notamment les transferts Southern et Northern, les hybridations sur colonies / plaques, les transferts dot / slot et les hybridations in situ
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | À base de biotine, Biotin-based |
| Format | Kit |
| Type de produit final | ADN |
| Labeling Target | ADN génomique, produits PCR, ADN (général), Genomic DNA, PCR Products, DNA (General) |
| Comprend l’étiquette ou le colorant | Oui |
| Méthode d’étiquetage | Marquage direct |
| Nbre de réactions | 10,10, 10 |
| Gamme de produits | DecaLabel |
| Type de produit | Kit de marquage d’ADN, DNA Labeling Kit |
| Quantité | 10 réactions |