Learn More
Thermo Scientific™ Biotin DecaLabel DNA Labeling Kit
Code produit. p-4530754 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
10,10, 10
30
Conditionnement:
10 réactions
30 réactions
Code produit. 10880231
Marque: Thermo Scientific™ K0651
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Synthétisez efficacement des sondes d’ADN marquées à la biotine avec le kit de marquage d’ADN Thermo Scientific™ Biotine DecaLabel.
Le kit DecaLabel de marquage de l’ADN à la biotine est un système avancé permettant la synthèse efficace des sondes d’ADN marquées à la biotine, basé sur une méthode de multi-amorçage au hasard améliorée, élaborée par Feinberg et Vogelstein. La principale amélioration par rapport aux kits classiques de multi-amorçage aléatoire concerne l’utilisation d’amorces décamères aléatoires à la place d’amorces hexamères pour garantir une hybridation plus efficace à l’ADN à 37°C. Le kit inclut également un fragment Klenow (exo-). Cette enzyme produite par manipulation génétique ne présente aucune activité exonucléase décelable. L’enzyme ne dégrade pas la sonde marquée au cours de la réaction et permet de nombreux marquages à partir de petites quantités de matrice d’ADN. Vous pouvez marquer uniformément n’importe quelle longueur de fragments d’ADN.
L’ADN marqué à la biotine est détecté à l’aide du kit de détection chromogénique à la biotine ou des systèmes classiques de détection à la biotine-avidine ou à la biotine-streptavidine.
La principale amélioration par rapport aux kits classiques de multi-amorçage aléatoire concerne l’utilisation d’amorces décamères aléatoires à la place d’amorces hexamères pour garantir une hybridation plus efficace à l’ADN à 37 °C. Le fragment de Klenow, exo- est également inclus dans le kit ; cette enzyme produite par manipulation génétique ne présente aucune activité exonucléase décelable. Par conséquent, elle ne dégrade pas la sonde marquée au cours de la réaction et permet de nombreux marquages à partir de petites quantités de matrice. Il est ainsi possible de marquer des fragments d’ADN de n’importe quelle longueur de façon uniforme. L’ADN marqué à la biotine est détecté à l’aide du kit de détection chromogénique à la biotine ou au moyen des systèmes classiques de détection à la biotine-avidine ou biotine-streptavidine.
  • Marquage non radioactif de l’ADN
  • Amorçage efficace des réactions de marquage avec des décamères aléatoires
  • Rendements élevés avec le fragment Klenow, (exo-) : pas de dégradation d’une sonde marquée pendant la réaction
Recommandées dans les cas suivants :
Génération de sondes d’ADN marquées à la biotine pour une variété d’expériences d’hybridation non radioactives, notamment les transferts Southern et Northern, les hybridations sur colonies / plaques, les transferts dot / slot et les hybridations in situ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de détection À base de biotine, Biotin-based
Format Kit
Type de produit final ADN
Labeling Target ADN génomique, produits PCR, ADN (général), Genomic DNA, PCR Products, DNA (General)
Comprend l’étiquette ou le colorant Oui
Méthode d’étiquetage Marquage direct
Nbre de réactions 10,10, 10
Gamme de produits DecaLabel
Type de produit Kit de marquage d’ADN, DNA Labeling Kit
Quantité 10 réactions