Learn More
Thermo Scientific™ Eau traitée par DEPC
Code produit. p-4530715 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
30 ml
5 x 1 ml
Code produit. 11531575
Marque: Thermo Scientific™ R0603
Edge
Optimisez les applications impliquant l’ARN avec cette eau déminéralisée, traitée au diéthylpyrocarbonate (DEPC) et filtrée par membrane de 0,22 μm.
eau déminéralisée, traitée au diéthylpyrocarbonate (DEPC) et filtrée sur membrane de 0,22 μm. Il est idéal pour les applications impliquant de lʼARN.
Idéale pour les applications impliquant l'ARN.
  • Exempte d’endodésoxyribonucléases, d’exodésoxyribonucléases, de ribonucléases et de phosphatases
Remarque :
Il est déconseillé d’utiliser de l’eau traitée au DEPC pour la PCR ou les expériences in vivo (1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 7,9
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon(s)
Traitement(s) Traité au DEPC
Quantité 5 x 1 ml