Learn More
Thermo Scientific™ dm5CTP
Code produit. 10101390 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1°µmol)
Conditionnement:
0.10mL
Code produit. 10101390
Marque: Thermo Scientific™ R0431
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Synthétisez l’ADN méthylé avec le nucléotide modifié dm5CTP.
Le nucléotide modifié dm5CTP (5’-triphosphate de 2’-désoxy-5’-méthylcytidine) est utilisé dans la synthèse de l’ADN méthylé. Il est fourni sous forme de solution aqueuse de 10 mM titrée à pH 7,0 avec du NaOH.
Le dm5CTP peut être incorporé à l’ADN par une méthode enzymatique avec l’ADN polymérase Taq, le fragment Klenow.
Caractéristiques générales :
  • lambdamax = 279 nm, coefficient d’extinction = 8,77 x 103 M-1 x cm-1 (pH7,0)
Contrôle de la qualité :
  • Testé fonctionnellement en PCR avec l’ADN polymérase taq
  • Pureté supérieure à 96 % confirmée par HPLC
  • Exempt d’activités endo-, exodéoxyribonucléase, de phosphatase et de saillie
Recommandés pour :
Synthèse d’ADN méthylé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 0,1 ml de 10 mM de solution
Contenu et stockage –20°C
Quantité 1°µmol)
Type de produit dm5CTP