Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de solutions dNTP, 100 mM
Code produit. p-4526908 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
4 x 0,25 ml (4 solutions de 25 μmol de 100 mM)
4 x 1 ml (4 x 100 μmol de solution 100 mM)
4 x 5 ml (4 x 500 μmol de solution 100 mM)
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 10520651
Marque: Thermo Scientific™ R0181
Optimisez les applications de biologie moléculaire grâce à ce kit de dNTP, composé de solutions aqueuses de dATP, dTTP, dCTP et dGTP fournies dans des tubes séparés.
L’ensemble dNTP est un ensemble pratique de solutions aqueuses de 100 mM dont les solutions dATP, dCTP, dGTP et dTTP, fournies en flacons séparés. Les solutions de ces nucléotides extrêmement stables sont titrées aux pH 7,3 à 7,5 avec du NaOH. Les nucléotides affichent une pureté supérieure à 99 % et sont exempts d’activités de nucléases, d’ADN humain et d’ADN d’E. coli. Ils sont conçus pour diverses applications de biologie moléculaire.
Ensemble pratique de solutions à 100 mM de dATP, dTTP, dCTP et dGTP pour une utilisation directe dans diverses applications, notamment de PCR, de transcription inverse et de marquage.
  • Stable pour au moins 100 cycles de congélation / décongélation
  • 90 à 95 % de dNTP gardent la forme de triphosphate, même après 7 semaines à température ambiante
  • 85 à 90 % de dNTP gardent la forme de triphosphate après 30 cycles de PCR (1 min à 94°C ; 3 min à 72°C)
  • Sans ADN humain et d’E. coli
  • Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
Application testée en :
  • PCR longue portée (40 kb)
  • Synthèse d’ADNc et RT-PCR
  • PCR en temps réel
  • PCR standard
  • PCR à haute fidélité
  • Extrêmement stable
Recommandées dans les cas suivants :
À utiliser dans toutes les applications de biologie moléculaire, dont la PCR, la PCR en temps réel, la PCR haute fidélité et longue, la LAMP-PCR, la synthèse d’ADNc, la RT-PCR, la RDA, la MDA, le marquage d’ADN et le séquençage d’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 mM
Contenu et stockage dNTP Set, 100 mM solutions (4 x 0.25 mL)
Store at –20°C.
Forme Liquide
Marqueur ou colorant Non marqué
Pureté ou qualité >99%
Quantité 4 x 0,25 ml (4 solutions de 25 μmol de 100 mM)
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) PCR standard, High-fidelity PCR, Real Time PCR (qPCR)