Learn More
Thermo Scientific™ DTT (dithiothréitol)
Code produit. p-4530694 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 10699530
Marque: Thermo Scientific™ R0861
Stabilisez certaines enzymes et d’autres protéines possédant des groupes sulfhydrile libres avec du DTT, connu pour rétablir l’activité de ces groupes perdue par oxydation in vitro.
Le DTT (DL-dithiothréitol ; réactif de Cleland) est utilisé pour stabiliser les enzymes et autres protéines possédant des groupes sulfhydriles libres. Il a été démontré qu’il rétablit l’activité perdue en raison de l’oxydation de ces groupes in vitro. Le DTT réduit quantitativement les liaisons disulfures et maintient les monothiols à l’état réduit.
À une concentration finale de 0,1 M, le DTT est également largement utilisé pour la rupture des ponts disulfures de protéines dans l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS
Le DTT réduit quantitativement les liaisons disulfures et maintient les monothiols à l’état réduit (1). À une concentration finale de 0,1 M, le DTT est couramment utilisé pour le clivage des ponts disulfures des protéines pendant l’électrophorèse sur gel de SDS-polyacrylamide.
  • Exempte d’endodésoxyribonucléases, d’exodésoxyribonucléases, de ribonucléases et de phosphatases
Recommandées dans les cas suivants :
Stabilisation des enzymes ; Réactions enzymatiques ; Électrophorèse des protéines.
Remarque :
Le DTT n’est pas stable en solution. Seules des solutions de DTT fraîchement préparées doivent être utilisées. Pour préparer une solution de DTT à 1 M, dissoudre 1,55 g de DTT en poudre dans 10 ml d’eau déminéralisée (par exemple eau exempte de nucléase).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 0,1 M
Type de produit DTT (dithiothréitol)
Quantité 5 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • DTT
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2, 3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-