Learn More
Thermo Scientific™ Eco147I (StuI) (10 U/μl)
Code produit. 10359889 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 U
5000 U
Conditionnement:
1000 unités
5000 unités
Code produit. 10359889
Marque: Thermo Scientific™ ER0421
Edge
L’enzyme de restriction Eco147I (StuI) reconnaît les sites AGG^CCT et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon B (isoschizomères : AatI, PceI, SseBI, StuI).
ADN Lambda digéré avec Eco147I (StuI), 0,7 % d’agarose, 6 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...A G G▵C C T...3'
3'...T C C▵G G A...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon B 1X : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 37°C), MgCl 10 mM2 et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • Eco147I est fournie sous la forme suivante :
  • Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
  • Après une digestion en excès de 50 fois avec Eco147I, plus de 90 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • Dcm : possibilité de chevauchement — blocage
  • CpG : ne se chevauche jamais — aucun effet
  • EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • EcoBI : possibilité de chevauchement — effet non déterminé
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Au moins 5 unités de l’enzyme sont nécessaires pour une digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Remarque :
Eco147I est bloqué par le chevauchement avec la méthylation dcm. Pour éviter la méthylation dcm, utilisez une souche dam,dcm- telle que GM2163 (#M0099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes Eco147I (StuI)
Tampon compatible Tampon 10X B
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 1000 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel