Learn More
Thermo Scientific™ Eco52I (EagI) (10 U/μL)
Code produit. 10319339 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
2500 U
500 U
Conditionnement:
2500 unités
500 unités
Code produit. 10319339
Marque: Thermo Scientific™ ER0332
L’enzyme de restriction Eco52I (EagI) reconnaît les sites C^GGCCG et sa coupe est optimale à 37°C dans son propre tampon unique (isoschizomères : BseX3I, BstZI, EagI, EclXI).
ADN Lambda digéré avec Eco52I (EagI), 0,7 % d’agarose, 2 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...C▵G G C C G...3'
3'...G C C G G▵C...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon Eco52I 1X : Tris-HCl 10 mM (pH 8,5 à 37°C), MgCl2 3 mM, NaCl 100 mM et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • Eco52l est fournie sous la forme suivante :Tris-HCl 10 mM (pH 8,2 à 25°C), NaCl 500 mM, DTT 1 mM, d’EDTA 0,1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
  • Après une digestion en excès de 50 fois avec Eco52I, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • Dcm : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • CpG : chevauchement complet ; blocage
  • EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • EcoBI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Au moins 5 U de l’enzyme sont nécessaires pour une digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Extrémités compatibles :
  • Bsp120I, CfrI, NotI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes Eco52I (EagI)
Tampon compatible Tampon unique (tampon 10X Eco52I (Eagl))
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 2500 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel