Learn More
Thermo Scientific™ Eco81I (Bsu36I) (10 U/μL)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
ADN Lambda digéré avec Eco81I (Bsu36I), 0,7 % d’agarose, 2 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
- Tampon Tango 1X : Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), Mg-acétate 10 mM, acétate 66 mM et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 37°C
- Eco81I est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
- Après une digestion en excès de 10 fois avec Eco81I, plus de 80 % des fragments d’ADN M13mp18 peuvent être ligaturés dans le mélange de réaction contenant 20 à 40 U d’ADN ligase T4 / 1 μg de fragments et 10 % de PEG
- Plus de 95 % de ceux-ci peuvent être recoupés
- Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- Dcm : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- CpG : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- EcoBI : possibilité de chevauchement ; effet non déterminé
- Au moins 5 U de l’enzyme sont nécessaires pour une digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
- BbvCI, Bpu10I, Bpu1102I, HpyF3I
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Sensibilité à la méthylation | Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG |
| Enzymes | Eco81I (Bsu36I) |
| Tampon compatible | Tampon 10X Tango |
| Sensible à l’inactivation thermique | Oui |
| Température de réaction optimale | 37°C |
| Enzymes de restriction de type IIS | Non |
| Quantité | 500 U |
| Type de produit | Enzyme de restriction |
| Catégorie de recherche | Clonage traditionnel |