Learn More
Thermo Scientific™ EpiJET DNA Methylation Analysis Kit (MspI/HpaII)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La 5-méthylcytosine est une modification importante de l’ADN épigénétique qui joue un rôle crucial dans la régulation de l’expression génétique.
Le kit d’analyse de méthylation de l’ADN EpiJET (MspI / HpaII) utilise les enzymes de restriction MspI et HpaII pour analyser l’état de méthylation de l’ADN à un locus spécifique. Epi MspI et Epi HpaII sont des isoschizomères présentant des sensibilités différentes à la méthylation CpG. Lorsque le CpG interne de la séquence tétranucléotide 5’-CCGG-3’ est méthylé, le clivage avec Epi HpaII est bloqué, mais le clivage avec Epi MspI n’est pas affecté.
Les enzymes Epi MspI et Epi HpaII sont spécialement formulées pour les études d’épigénétique afin de compléter la digestion de l’ADN génomique en 1 heure.
Points clés
- Rapide : digestion complète de l’ADN génomique en 1 heure à 37°C
- Efficace : enzymes spécialement formulées pour les études épigénétiques de l’état de méthylation de l’ADN
Spécification
Spécification
| Tampon compatible | Tampon 10X Epi |
| Quantité | 200 réactions |
| Type de produit | Kit d’analyse de la méthylation de l’ADN |
| Gamme de produits | EpiJET |