Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Viral DNA/RNA Purification Kit
Code produit. 11951411 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11951411
Marque: Thermo Scientific™ K0821
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Procédez à la purification d’acides nucléiques viraux à base de membrane de silice à partir d’échantillons de plasma, de sérum, de sang et d’échantillons exempts de cellules humains et de mammifères.
Le kit de purification d’ADN et d’ARN viraux GeneJET est conçu pour une purification rapide et efficace d’acides nucléiques viraux de haute qualité à partir plusieurs échantillons liquides humains et mammifères et est compatible avec les conservateurs d’échantillons courants tels que l’EDTA, le citrate et l’héparine.
Ce kit a recours à une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Les acides nucléiques viraux des échantillons lysés se lient à la membrane de la colonne, tandis que les impuretés sont éliminées efficacement lors des étapes suivantes de lavage et de centrifugation. Les acides nucléiques prêts à l’emploi sont élués de la colonne.
Les acides nucléiques viraux purifiés sont exempts de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs d’applications en aval. L’ADN et l’ARN isolés peuvent être directement utilisés dans les tests PCR, qPCR ou d’autres dosages à base d’acides nucléiques.
Points clés
  • Purification efficace d’ADN et d’ARN à base de plasma, de sérum, de sang et d’échantillons exempts de cellules humains et de mammifères
  • Rendements linéaires à partir d’une vaste gamme de titres viraux
  • Testé avec une variété de virus à ADN et ARN (VIH, VHB, VHC, VPH, CMV, VEB)
  • Compatibilité en aval avec (RT)-PCR, (RT)-qPCR et d’autres dosages à base d’acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Colonne de centrifugation
Contenu et stockage • 2 x 1.4 mL Column Preparation Liquid; room temperature
• 12 mL Lysis Solution; room temperature
• 25 mL Wash Buffer 1 (concentrated); room temperature
• 11 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature
• 3 x 1.25 mL Eluent; room temperature
• 50 Spin Columns with Wash Tubes; room temperature
• 4 x 50 Wash Tubes; room temperature
• 2 x 1.3 mL Proteinase K; –20°C
• 1 vial Carrier RNA; –20°C
Isolation Technology Colonne de silice
Balance Mini
Type d’échantillon Échantillons liquides (p. ex. sérum), Virus, Saliva, Serum, Swabs (Nasal, Buccal, or Urogenital), Urine, Whole Blood, Virus
Volume d’élution 50 μL
Type de produit final Viral DNA and RNA
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel, PCR par transcriptase inverse PCR, transfert Southern, transfert Northern
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Quantité 50 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Heure du test 30 min
Rendement 50 μg (Binding capacity)
Quantité de matériel de démarrage 200 μL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • GeneJET Viral DNA/RNA Purification Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Guanidine hydrochloride, Proteinase