Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le mini-kit GeneJET de purification d’ADN génomique de sang entier utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. La procédure standard s’effectue en moins de 20 minutes après la lyse cellulaire et génère de l’ADN purifié d’une taille supérieure à 30 kb. L’ADN isolé peut être employé directement pour la PCR, le transfert Southern et les réactions enzymatiques.
Efficacité : Rendements élevés d’ADN génomique de poids moléculaire élevé
Rapide : Procédure de 20 minutes après lyse cellulaire
Pratique : Les colonnes de centrifugation sont fermées et assemblées avec les tubes de prélèvement
Pur : ADN exempt d’inhibiteurs d’enzymes, d’ARN et de protéines, prêt à l’emploi pour toutes les applications exigeantes, validé en temps réel par PCR, par point de terminaison PCR, par PCR multiplex et par digestion d’enzymes de restriction
Compatible : Convient à une grande variété d’échantillons, tels que du sang de mammifère anticoagulés frais ou congelé (traité avec l’EDTA, le citrate ou l’héparine), du sang vieilli, de la couche leuco-plaquettaire, de la moelle osseuse, des fluides corporels
Comprend :
Solution de protéinase K, solution de lyse, tampon de nettoyage WB I (concentré), tampon de nettoyage II (concentré), tampon d’élution, colonnes de purification GeneJET™ (pré-assemblées avec des tubes de prélèvement), tubes de prélèvement, protocole détaillé
Recommandées dans les cas suivants :
L’ADN génomique isolé est idéal pour une utilisation dans toutes les procédures de biologie moléculaire courantes, notamment la PCR et la qPCR, FastDigest™ et la digestion classique par des enzymes de restriction et le transfert Southern
Spécification
Spécification
| Type de colonne | Colonne de centrifugation |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation |
| Balance | Mini |
| Type d’échantillon | Sang |
| À utiliser avec (application) | PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert de Southern, séquençage, sang |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Gamme de produits | GeneJET |
| Type de produit | Kit de purification d’ADN génomique |
| Quantité | 50 réactions |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Proteinase, Guanidine hydrochloride