Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 1 kb
Quantifiez et déterminez de manière approximative la taille d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose grâce à ce mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
126.00€ - 492.00€
Spécification
Concentration | 6X |
---|---|
Type de gel | Agarose |
Marqueur ou colorant | Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G |
Type de produit | Échelle d’ADN |
Prêt à charger | Non |
Code produit | Marque | Contenus des kits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Contenus des kits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11823963
|
Thermo Scientific™
SM0311 |
Colorant de charge d’ADN 6X, 2 x 1 ml |
126.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11833963
|
Thermo Scientific™
SM0312 |
Colorant de charge d’ADN 6X, 10 x 1 ml |
492.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’échelle d’ADN GeneRuler 1 kb, s’échelonnant de 250 à 10 000 bp, peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4 (voirProtocole).
L’échelle est fournie avec le colorant de charge d’ADN 6X. Elle peut servir au dimensionnement et à l’évaluation quantitative approximative de l’ADN.
Points clés
- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Bandes nettes.
- Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
6X | |
Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G | |
Non | |
Gels d’agarose | |
GeneRuler |
Agarose | |
Échelle d’ADN | |
250 bp à 10000 bp | |
Emballage durable |
Ce produit ou son utilisation est couvert(e) par au moins une revendication de brevet américain n° 5,834,201, 6,680,378, et/ou 7,132,520, appartenant à Invitrogen Corporation. L’achat de ce produit confère à l’acheteur le droit non cessible d’utiliser la quantité de produit achetée pour mener des travaux de recherche en interne. L’acheteur ne peut utiliser ce produit ou des matériaux fabriqués à l’aide de ce produit à des fins commerciales. Les fins commerciales désignent toute activité liée à une contrepartie et peuvent inclure, mais sans s’y limiter, les activités suivantes : (1) l’utilisation du produit pour la fabrication ; (2) l’utilisation du produit pour fournir un service, des informations ou des données ; (3) l’utilisation du produit à des fins thérapeutiques, diagnostiques ou prophylactiques ; ou (4) la revente du produit, que le produit soit revendu ou non pour une utilisation à des fins de recherche. Pour de plus amples informations concernant l’acquisition de licences sur les brevets ci-dessus, veuillez contacter le Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, États-Unis.