Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp, prête à l’emploi
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp à 1 000 bp prête-à-l’emploi est recommandée pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative d’une grande variété de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp, prête à l’emploi, est prémélangée avec un colorant de charge d’ADN 6X pour une charge directe sur le gel.
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
Points clés
- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Bandes nettes
- Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
- Peut être directement chargée ; stable à température ambiante pendant 6 mois
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Marqueur ou colorant | Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G |
| Number of Markers | 14 |
| Type de produit | 1KB DNA Ladder |
| Prêt à charger | Oui |
| Plage de dimensions | 250 bp à 10000 bp |
| Volume (métrique) | 50 μg |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Afficher plus |