Learn More
Thermo Scientific™ Marqueur de taille moléculaire ADN à plage ultra-basse GeneRuler
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
Le marqueur de taille moléculaire ADN à plage ultra basse GeneRuler est recommandé pour estimer la quantité et déterminer la taille d’une large étendue de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il est idéal pour dénaturer l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN à plage ultra basse GeneRuler peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4.
- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Idéale pour dénaturer l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide
- Idéal pour l’analyse de siARN
- Bandes nettes
- Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Marqueur ou colorant | Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G |
| Type de produit | Échelle d’ADN |
| Prêt à charger | Non |
| Plage de dimensions | 10 bp à 300 bp |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Gamme de produits | GeneRuler |
| Quantité | 50 μg |