Learn More
Thermo Scientific™ Solution GTP (100 mM)
Code produit. 10629700 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,25 ml
Conditionnement:
0.25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10629700 0,25 ml 0.25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10629700 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0461
Edge
Optimisez vos applications de biologie moléculaire grâce à ce GTP, nucléotide extrêmement stable dont la pureté est de 99 %.
Formule du GTP :
C10H13N5O14P3Na3
Poids moléculaire : 589,2 (forme acide : 523,2)
Le GTP (guanosine 5’-triphosphate) est fourni sous forme de solution aqueuse 100 mM titrée à un pH situé entre 7,3 et 7,5 avec du NaOH. Sa pureté est de 99 % et il est très stable. Vous pouvez utiliser le GTP dans de nombreuses applications de biologie moléculaire.
Points clés
  • Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
  • Testé fonctionnellement dans la transcription in vitro
  • Stabilité élevée : stable pendant deux ans à -20°C et après plusieurs cycles de congélation / décongélation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 mM
À utiliser avec (application) in vitro Transcription, RNA Amplification
Contenu et stockage GTP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Conditions d’expédition Dry Ice
Conjugué Non conjugué(e)
Quantité 0,25 ml
Type de produit Solution CTP
Forme Liquide