Learn More
Thermo Scientific™ HincII (HindII) (10 U/μl)
Code produit. 10808810 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
2500 U
500 U
Conditionnement:
500 unités
Code produit. 10808810
Marque: Thermo Scientific™ ER0492
Edge
L’enzyme de restriction HincII (HindII) reconnaît les sites GTY^RAC, et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon Tango (isoschizomères : HindII).
ADN Lambda digéré avec HincII (HindII), 1 % d’agarose, 35 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...G T Y▵R A C...3'
3'...C A R▵Y T G...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon Tango™ 1X : Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), Mg-acétate 10 mM, K-acétate 66 mM et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • HincII est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 25°C), KCl 200 mM, DTT 1 mM, 0,1 mM d’EDTA, BSA 0,5 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • v
  • CpG : possibilité de chevauchement —clivage affecté
  • EcoKI : possibilité de chevauchement —blocage
  • EcoBI : possibilité de chevauchement —blocage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes HincII (HindII)
Tampon compatible Tampon 10X Tango
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 2500 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel