Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix qPCR Maxima SYBR Green (2X), avec flacon ROX séparé
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les mélanges maîtres Maxima Probe qPCR Master Mixes sont des solutions prêtes à l’emploi optimisées pour la PCR quantitative en temps réel. Les mélanges maîtres incluent l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et les dNTP dans un tampon optimisé de PCR. Il suffit d’ajouter le modèle et les amorces.
L’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq associé à un tampon optimisé garantit la spécificité et la sensibilité de la PCR. Le dUTP est inclus dans le mélange pour assurer un contrôle optimal du transfert de contamination à l’aide de l’uracile-ADN glycosylase (UDG). L’utilisation des mélanges maîtres Maxima Probe qPCR Master Mixes en PCR en temps réel permettent de garantir une quantification reproductible, sensible et spécifique des matrices d’ADN génomique, plasmide et viral, et d’ADNc.
Les mélanges maîtres Maxima Probe qPCR Master Mixes sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs en temps réel.
- Spécificité : l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et le tampon optimisé éliminent l’amplification non spécifique et la formation des dimères d’amorces
- Sensibilité : détecte les cibles en faible nombre de copies
- Solution ROX fournie dans un tube séparé
- Large plage linéaire : quantification précise sur 9 ordres de grandeur
- Universel : peut être utilisé sur la plupart des instruments de PCR en temps réel
- Reproductibilité et praticité : Master Mix 2x prêt à l’emploi
Recommandé dans les cas suivants :
PCR en temps réel et RT-qPCR en temps réel utilisant des sondes spécifiques aux séquences pour la plupart des machines de PCR en temps réel.
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Contains: • 2 x 1.25 mL Maxima Probe qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs (also dUTP) in an optimized PCR buffer; sufficient for 200 x 25 μL reactions. • 50 μL ROX solution, 50 μM • 2 x 1.25 mL Nuclease-Free Water Store at -20°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon |
| Gamme de produits | Maxima |
| Afficher plus |