Learn More
Thermo Scientific™ MlsI (MscI) (5 U/μL)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
ADN Lambda (dcm)A digéré avec MIsI (MscI), 0,7 % d’agarose, 18 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'..T G G▵C C A...3'
3'..A C C▵G G T...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
- Tampon R 1X : Tris-HCl 10 mM (pH 8,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, KCl 100 mM et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
- MlsI est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Effets de méthylation :
- Dam : ne se chevauche jamais —aucun effet
- Dcm : possibilité de chevauchement —blocage
- CpG : ne se chevauche jamais —aucun effet
- EcoKI : ne se chevauche jamais —aucun effet
- EcoBI : ne se chevauche jamais —aucun effet
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
- Au moins 20 U de l’enzyme sont nécessaires pour une digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Remarque :
Dosé à l’aide d’ADN Lambda (dcm-) (#SD0021). MlsI est bloquée par le chevauchement avec la méthylation dcm. Pour éviter la méthylation dcm, utilisez une souche dam-, dcm telle que GM2163 (#M0099).
Spécification
Spécification
| Concentration | 5 U / μl |
| Sensibilité à la méthylation | Sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG |
| Enzymes | MlsI (MscI) |
| Tampon compatible | Tampon 10X R |
| Sensible à l’inactivation thermique | Oui |
| Température de réaction optimale | 37°C |
| Enzymes de restriction de type IIS | Non |
| Quantité | 1000 U |
| Type de produit | Enzyme de restriction |
| Catégorie de recherche | Clonage traditionnel |