Learn More
Thermo Scientific™ MluI (10 U/μl)
Code produit. p-4521836 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 U
5000 U
Conditionnement:
1000 unités
5000 unités
Code produit. 10540651
Marque: Thermo Scientific™ ER0561
Edge
L’enzyme de restriction MluI reconnaît les sites A^CGCGT et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon R.
ADN Lambda digéré avec MluI, 0,7 % d’agarose, 7 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...A▵C G C G T...3'
3'...T G C G C▵A...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon R 1X : Tris-HCl 10 mM (pH 8,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, KCl 100 mM et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • MluI est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 25°C), KCl 50 mM, DTT 1 mM, EDTA 0,1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • v
  • CpG : chevauchement complet ; blocage
  • EcoKI : possibilité de chevauchement ; aucun effet
  • EcoBI : possibilité de chevauchement —aucun effet
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Au moins 5 U de l’enzyme sont nécessaires pour une digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Extrémités compatibles :
  • AflIII, BtgI, PauI, SgsI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes MluI
Tampon compatible Tampon 10X R
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 1000 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel