Learn More
Thermo Scientific™ MspI (HpaII) (10 U/μL)
Code produit. 10339339 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
3000 U
5 × 3000 U
Conditionnement:
3000 unités
5 pièces
Code produit. 10339339
Marque: Thermo Scientific™ ER0541
L’enzyme de restriction MspI (HpaII) reconnaît les sites C^CGG et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon Tango.
ADN Lambda digéré avec MspI, 1,4 % d’agarose, 328 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...C▵C G G...3'
3'...G G C▵C...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon Tango™ 1X : Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), Mg-acétate 10 mM, acétate 66 mM et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • MspI est fournie sous la forme suivante : Phosphate de potassium 10 mM (pH 7,5 à 25°C), NaCl 200 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • v
  • CpG : chevauchement complet ; aucun effet
  • EcoKI : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • EcoBI : ne se chevauche jamais —aucun effet
Extrémités compatibles :
  • Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, Hin6I, MaeII, NarI, Psp1406I, SsiI, TaqI, XmiI
Remarque :
La MspI est un isoschizomère de HpaII. Lorsque le C externe dans la séquence CCGG est méthylé, MspI et HpaII ne peuvent pas se cliver. Cependant, contrairement à la HpaII, la MspI peut cliver la séquence lorsque le résidu C interne est méthylé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes MspI (HpaII)
Tampon compatible Tampon 10X Tango
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 3000 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel