Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN à plage basse O'GeneRuler, prête à l’emploi 25 à 700 bp
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’échelle d’ADN à plage ultra-basse GeneRuler 25-700 bp, prête à l’emploi, est recommandée pour le calibrage et la quantification approximative d’une large gamme d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il est idéal pour dénaturer l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN à plage basse GeneRuler, prêt à l’emploi, est prémélangée avec un colorant de charge d’ADN orange 6X pour une charge directe sur le gel. Le colorant de charge ADN Orange 6X contient du xylène cyanol FF et de l’orange G. Dans un gel d’agarose à 1 % l’orange G migre à 50 pb. L’échelle d’ADN à plage basse O’GeneRuler est idéale lorsque la visualisation de petits fragments d’ADN est importante.
L’échelle est fournie avec le colorant de charge d’ADN orange 6X pour échantillon d’ADN.
Points clés
- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Idéal pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide non dénaturante
- Bandes nettes
- Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
- Peut être directement chargée ; stable à température ambiante pendant 6 mois
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Concentration | Colorant de charge 6X |
| Type de produit | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN |
| Forme | Liquide |
| Contenus des kits | Colorant de charge d’ADN orange 6X, 1,00°ml |
| Quantité | 100 applications |
Ce produit ou son utilisation est couvert(e) par au moins une revendication de brevet américain nº 5 834 201, 6 680 378 et/ou 7 132 520 appartenant à Invitrogen Corporation. L’achat de ce produit confère à l’acheteur le droit non cessible d’utiliser la quantité de produit achetée pour mener des travaux de recherche en interne. L’acheteur ne peut utiliser ce produit ou des matériaux fabriqués à l’aide de ce produit à des fins commerciales. Les fins commerciales désignent toute activité liée à une contrepartie et peuvent inclure, mais sans s’y limiter, les activités suivantes : (1) l’utilisation du produit pour la fabrication ; (2) l’utilisation du produit pour fournir un service, des informations ou des données ; (3) l’utilisation du produit à des fins thérapeutiques, diagnostiques ou prophylactiques ; ou (4) la revente du produit, que le produit soit revendu ou non pour une utilisation à des fins de recherche. Pour de plus amples informations concernant l’acquisition de licences sur les brevets ci-dessus, veuillez contacter le Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, États-Unis.