Learn More
Thermo Scientific™ phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
L’ADN phiX174 est complètement digéré par l’enzyme de restriction Thermo Scientific appropriée, puis purifié et dissout dans du tampon de stockage. Selon l’enzyme de restriction utilisée pour préparer les marqueurs, les fragments d’ADN comportent des extrémités franches ou cohésives.
Le marqueur d’ADN/BsuRI (HaeIII) phiX174 peut être radiomarqué à l’aide de la polynucléotide kinase T4. Il peut également être radiomarqué ou non radiomarqué avec le fragment de Klenow ou le fragment de Klenow exo- par réaction de remplissage.
- Dimensionnement et quantification approximative de petits fragments d’ADN
- Bandes nettes
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
| Type de gel | Agarose |
| Type de produit | Marqueur ADN/BSURI (HAEIII) |
| Prêt à charger | Non |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Gamme de produits | Marqueur de BsuRI/ADN phiX174 (HaeIII) |
| Quantité | 5 x 50 μg |