Learn More
Thermo Scientific™ Lambda DNA/HindIII Marker, ready-to-use
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le marqueur d’ADN lambda / HindIII Thermo Scientific, prêt à l’emploi, est recommandé pour le dimensionnement de l’ADN double brin linéaire sur des gels d’agarose. L’ADN lambda est complètement digéré par la ou les enzymes de restriction Thermo Scientific appropriées, puis purifié et dissout dans un tampon de stockage. Les fragments d’ADN comportent différentes extrémités cohésives selon les enzymes de restriction utilisées pour la préparation du marqueur.
Le marqueur d’ADN lambda/HindIII, prêt à l’emploi, est prémélangé au colorant de charge d’ADN 6X pour une charge directe sur les gels d’agarose après chauffage.
Points clés
- Dimensionnement et quantification approximative de grands fragments d’ADN.
- Bandes nettes
- Prémélangé avec du colorant de charge d’ADN 6X pour un chargement direct (après chauffage) et pour un stockage à température ambiante
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Type de produit | Marqueur d’ADN / Hind III |
| Prêt à charger | Oui |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Quantité | 5 x 50 μg |