Learn More
Thermo Scientific™ Kit de synthèse d’ADNc monocaténaire RevertAid
Grâce à ce système de synthèse complet, effectuez une synthèse efficace de premier brin d’ADNc à partir de modèles d’ARN.
101.00€ - 381.00€
Spécification
Contenu et stockage
• Transcriptase inverse RevertAid
• Inhibiteur d’ARNase RiboLock
• Tampon de réaction 5X
• Mélange de dNTP
• Oligo(dT)18 Amorce
• Amorce hexamère aléatoire
• ARN de GAPDH de contrôle
• Amorce de GAPDH sens (10 μM)
• Amorce de GAPDH antisens (10 μM)
• Eau exempte de nucléase
Conserver à –20°C.
Format Kit
Vitesse de réaction 60 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 42°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
10680471
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
K1621
20 réactions
101.00€
20 réactions
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10387979
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
K1622
100 réactions
381.00€
100 réactions
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Le kit RevertAid de synthèse d’ADNc premier brin est un système complet permettant une synthèse efficace de l’ADNc premier brin issu de modèles d’ARN. Le kit convient à la synthèse d’ADNc jusqu’à 13 kb. L’inhibiteur d’ARNase RiboLock fourni avec le kit protège efficacement les modèles d’ARN de la dégradation.
Le kit RevertAid de synthèse d’ADNc premier brin est fourni avec l’amorce oligo(dT)18 ainsi que les amorces hexamères aléatoires. L’amorce oligo(dT)18 hybride de façon sélective sur la queue poly(A) de l’ARNm. Les amorces hexamères aléatoires ne nécessitent pas la présence de la queue poly(A) ; par conséquent, elles peuvent être utilisées pour la transcription de régions à extrémité de 5’ de synthèse d’ARNm ou ADNc d’espèces d’ARN privées de queue poly(A) (par exemple, les micro-ARN). Les amorces spécifiques aux gènes peuvent aussi être utilisées avec le kit.
Points clés
  • ADNc premier brin pleine longueur jusqu’à 13 kb
  • Température de réaction optimale : 42°C.
  • Kit complet : tous les composants pour la réaction RT sont inclus
Spécification
Spécification
• Transcriptase inverse RevertAid
• Inhibiteur d’ARNase RiboLock
• Tampon de réaction 5X
• Mélange de dNTP
• Oligo(dT)18 Amorce
• Amorce hexamère aléatoire
• ARN de GAPDH de contrôle
• Amorce de GAPDH sens (10 μM)
• Amorce de GAPDH antisens (10 μM)
• Eau exempte de nucléase
Conserver à –20°C.
60 min
42°C
Oui
PCR en temps réel (qPCR)
Composants séparés
Jusqu’à 13 kb
Kit
Transcription inverse
RevertAid
Neige carbonique
ADNc premier brin
Transcription inverse
ARN
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.