Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptase inverse RevertAid H Minus (200 U/μl)
Code produit. p-4521345 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 000 unités
5 x 10 000 unités
Conditionnement:
10000 unités
5 pièces
Code produit. 10121360
Marque: Thermo Scientific™ EP0451
Une protéine recombinante M-MuLV RT dépourvue d’activité RNase H pour une synthèse d’ADNc à haut rendement.
La transcriptase inverse RevertAid H Minus est une TI M-MuLV recombinante. L’enzyme possède une activité de polymérase dépendante de l’ARN et dépendante de l’ADN mais ne présente aucune activité de RNase H en raison d’une mutation du domaine de RNase H. La transcriptase inverse RevertAid H Minus ne dégrade pas l’ARN dans les hybrides ARN-ADN lors de la synthèse du premier brin d’ADN complémentaire (ADNc). Par conséquent, des rendements élevés d’ADNc de pleine longueur sont obtenus à partir de modèles longs. La transcriptase inverse RevertAid H Minus maintient son activité sur une large plage de températures (42 à 50°C).
Points clés
  • Rendements élevés d’ADNc premier brin pleine longueur jusqu’à 13 kb
  • Activité optimale entre 42 et 45°C
  • Actif jusqu’à 55°C.
  • Incorpore des nucléotides modifiés (par ex., nucléotides marqués à la fluorescéine, au Cy3, au Cy5 , à la rhodamine, à l’aminoallyl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 200 U / μl
Contenu et stockage
• Transcriptase inverse H Minus RevertAid (200 U/μl)
• Tampon de réaction 5X
Conserver à –20°C.
Format Tube
Vitesse de réaction 60 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 42°C à 45°C
Quantité 10 000 unités
Transcriptase inverse RevertAid H Minus
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Neige carbonique
Type de produit final ADNc premier brin
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 13 kb
Matériau de départ ARN