Learn More
Thermo Scientific™ RNase I (10 U/μl)
Code produit. p-4521367 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 U
5000 U
Conditionnement:
1000 unités
5000 unités
Code produit. 10568930
Marque: Thermo Scientific™ EN0601
Edge
La ribonucléase I (RNase I) est une endoribonucléase qui hydrolyse l’ARN simple brin en 3'-monophosphates de nucléoside.
La ribonucléase I (RNase I) est une endoribonucléase qui hydrolyse de préférence l’ARN simple brin en 3’-monophosphates de nucléoside via les intermédiaires de monophosphates de nucléoside 2’, 3’-cycliques.
L’activité de l’enzyme ne requiert aucun ion métallique.
Points clés
  • Stable et actif dans une multitude de conditions de réaction.
  • Peut être inactivé par la chaleur en 30 minutes à 100°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Enzymes RNase
Quantité 1000 U
Type de produit RNase I