Learn More
Thermo Scientific™ SgsI (AscI) (10 U/μl)
Code produit. 10715651 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1500 U
300 U
Conditionnement:
1500 unités
300 unités
Code produit. 10715651
Marque: Thermo Scientific™ ER1891
Edge
L’enzyme de restriction SgsI (AscI)) reconnaît les sites GG^CGCGCC et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon Tango (isoschizomères : AscI, PalAI).
ADN lambda digéré avec SgsI (AscI), 0,7 % d'agarose, 2 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes SgsI (AscI)
Tampon compatible Tampon 10X Tango
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 300 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel