Learn More
Thermo Scientific™ ARN ligase T4 (10 U/μl)
Code produit 10669690 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 U
Conditionnement:
1000 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10669690 1000 U 1000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10669690 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EL0021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.25€
    71.65€ / 1000 pièces
    Économisez 12.60€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Catalyse la formation d’ATP dépendante des liaisons phosphodiesters entre les terminaisons 5’-P et 3’-OH d’oligonucléotides et d’ARN et d’ADN simple brin.
L’ARN ligase T4 catalyse la formation ATP dépendante de liaisons phosphodiesters intramoléculaires ou intermoléculaires entre une extrémité 5’-phosphate et une extrémité 3’-hydroxyle d’oligonucléotides et d’ARN et d’ADN simple brin.
Le substrat minimal est un nucléoside 3’, 5’-biphosphate pour une réaction intermoléculaire et un oligonucléotide de 8 bases pour une réaction intramoléculaire.
  • Source : Cellules d’E. coli porteuses d’un gène 63 cloné du bactériophage T4
  • Poids moléculaire : Monomère 43,6 kDa
Contrôle de la qualité :
  • L’absence de ribonucléases, d’exodésoxyribonucléases, d’endodésoxyribonucléases et de phosphatases confirmée par des tests de qualité appropriés.
Source :
  • Cellules d’E.coli porteuses d’un gène 63 cloné du bactériophage T4
Poids moléculaire :
  • Monomère 43,6 kDa
Définition de l’unité d’activité :
  • Une unité d’enzyme catalyse la conversion de 1 nmol de 5-[32P]-(A)12-18 en une forme résistante à la phosphatase en 30 min à 37°C
  • L’activité enzymatique est dosée dans le mélange suivant : Tris-HCl 50 mM (pH 7,5), MgCl2 10 mM, DTT 10 mM, ATP 1 mM, 5’-[32P]-(A)12-18 10 μM (10 μM dans les terminaisons 5’)
Tampon de stockage :
  • L’enzyme est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 20 mM (pH 7,5), DTT 1 mM, KCl 50 mM, EDTA 0,1 mM, détergent ELUGENT 0,03 % (v/v) et glycérol 50 % (v/v)
Tampon de réaction 10X :
  • Tris-HCl 500 mM (pH 7,5 à 25°C), MgCl2 100 mM, DTT 100 mM, ATP 10 mM
Inhibition et inactivation :
  • Inhibiteurs : chélateurs de métaux, réactifs modificateurs du groupe SH (8).
  • Inactivation thermique à 70°C pendant 10 min.
Recommandé dans les cas suivants :
Marquage des extrémités 3’ des ARN avec de la cytidine 3’,5’-bis [alpha-32P] phosphate (1) ; liaison entre ARN et ARN (2) ; synthèse d’oligoribonucléotides et d’oligodésoxyribonucléotides (3, 4) ; modifications spécifiques des ARNt (5) ; ligature d’oligodésoxyribonucléotides à des ADNc simple brin pour les 5’. RACE (amplification rapide d’extrémités d’ADNc) (6) ; production d’amorces composites spécifiques d’un site donné pour la PCR (7)
Remarque :
La concentration en BSA recommandée dans le mélange de réaction est de 0,1 mg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Enzymes ARN ligase T4
Tampon compatible Tampon de réaction 10X
Quantité 1000 U
Type de produit ARN ligase T4