Learn More
Thermo Scientific™ ARN polymérase T7 (20 U/μl)
Code produit. p-4530777 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Concentration:
20 U /µl
Quantité:
5000 U
5 x 5 000 U
Conditionnement:
25000 unités
5000 unités
Code produit. 10610301
Marque: Thermo Scientific™ EP0111
Edge
L’ARN polymérase T7 Thermo Scientific™ est une ARN polymérase ADN-dépendante avec une spécificité stricte pour leurs promoteurs double brin respectifs.
L’ARN polymérase du bactériophage T7 Thermo Scientific™ est une ARN polymérase ADN-dépendante avec une spécificité stricte pour leur promoteur double brin respectifs.
Il catalyse la synthèse 5’ = > 3’ de l’ARN sur l’ADN simple brin ou l’ADN double brin en aval de son promoteur.
  • Incorpore des nucléotides modifiés (par exemple, des nucléotides marqués à l’amino-allyle, la biotine, la fluorescéine et la digoxigénine)
Recommandées dans les cas suivants :
Synthèse d’ARN non marqué et marqué pouvant être utilisée : pour l’hybridation, la traduction in vitro de l’ARN ; en tant qu’ARNa, siARN, substrat dans les expériences de protection à la RNAse, modèle pour le séquençage de l’ADN génomique.
Remarque :
Séquences promotrices du consensus : TAATACGACTCACTATA G GGAGA. La position en gras (+1) indique le premier nucléotide incorporé à l’ARN pendant la transcription. Seules les bases dans cette position et jusqu’à +3 sont cruciales pour la transcription et il doit s’agir respectivement d’une base G et purique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Polymérase ARN polymérase T7
Quantité 5000 U
Concentration 20 U /µl