Learn More
Thermo Scientific™ Agarose TopVision
Code produit. p-4529628 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
500 U
2,500 U
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10784691
Marque: Thermo Scientific™ R0491
Edge
L’agarose TopVision est hautement purifiée et convient à l’électrophorèse analytique et préparative d’acides nucléiques.
L’agarose Thermo Scientific Fermentas TopVision permet de réaliser des gels à une concentration optimale comprise entre 0,7 et 2 % dans tous les systèmes de tampon couramment utilisés. Il s’agit d’une agarose hautement purifiée avec des valeurs EEO très faibles certifiées par des procédures de contrôle de qualité strictes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Gel d’agarose
Plage de séparation 100 bp à >30 kb
Point de fusion 88°C
Gamme de produits TopVision
Quantité 500 U
Application validée Électrophorèse sur gel