Learn More
Thermo Scientific™ Solution UTP (100 mM)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
0,25 ml
Conditionnement:
0.25mL
Description
L’UTP (uridine 5’-triphosphate) est fourni sous forme de solution aqueuse 100 mM titrée à un pH situé entre 7,3 et 7,5 avec du NaOH. La pureté de ce nucléotide très stable est supérieure à 99 %. Vous pouvez utiliser cet UTP dans de nombreuses applications de biologie moléculaire.
Points clés
- Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
- Testé fonctionnellement dans la transcription in vitro
- Stabilité élevée : stable pendant deux ans à -20°C et après plusieurs cycles de congélation / décongélation
Spécification
Spécification
| Concentration | 100 mM |
| À utiliser avec (application) | in vitro Transcription, RNA Amplification |
| Contenu et stockage | UTP Solution, 100 mM (0.25 mL) Store at –20°C. |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| Conjugué | Non conjugué(e) |
| Quantité | 0,25 ml |
| Type de produit | Solution UTP |
| Forme | Liquide |