Learn More
Citrate d’ammonium ferrique, MP Biomedicals™
Code produit. p-3593009 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11465461
Marque: MP Biomedicals 0215804080
Identifiants chimiques
CAS 1185-57-5
Formule moléculaire C6H11FeNO7+3
Poids moléculaire (g/mol) 264.999
Clé InChI FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
CID PubChem 118984355
Nom IUPAC azane ; Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; fer(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferric ammonium citrate
Couleur Rouille à marron
Densité 7.87g/cm3 at 25°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 265
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • ferric ammonium citrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: iron(III) ammonium citrate