Learn More
Sulfate d’ammonium ferrique, 12-hydraté, cristal, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ferric Ammonium Sulfate |
| Note relative au nom | 12-Hydrate |
| CAS | 7783-83-7 |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | FeH28NO20S2 |
| Synonyme | ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g |
| Clé InChI | LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3] |
| Nom IUPAC | disulfate d’azanium de fer(3+) dodécahydraté |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- FERRIC AMMONIUM SULFATE
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: FERRIC AMMONIUM SULFATE